Learn More
Bel-Art™ Éprouvettes graduées à échelle unique SP Scienceware™
Avec chiffres en relief pour une lecture rapide et précise
Marque: Bel-Art™ F28459-0000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Flared top rims and large spouts facilitate pouring
- Octagonal shaped bases prevent tipping and rolling
- Non-wetting polypropylene plastic surface eliminates concave meniscus; makes reading easier and more accurate
- Autoclavable at 121°C (250°F)
Spécification
2000 mL | |
2000 mL | |
Single | |
Autoclavable | |
Round | |
20 in. | |
Graduated Cylinder |
Polypropylene | |
3.4 in. | |
20 mL | |
20 mL | |
Octagonal | |
508 mm |