Learn More
Bel-Art™ Éprouvettes graduées à échelle unique SP Scienceware™
Avec chiffres en relief pour une lecture rapide et précise
Marque:  Bel-Art™ F28453-0000
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 30193475
  • 8.22€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 24-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Flared top rims and large spouts facilitate pouring
  • Octagonal shaped bases prevent tipping and rolling
  • Non-wetting polypropylene plastic surface eliminates concave meniscus; makes reading easier and more accurate
  • Autoclavable at 121°C (250°F)
Spécification
Spécification
25 mL
I.D: 1.5cm (0.6 in.); O.D. 1.8cm (0.7 in.)
0.7 in.
0.5 mL
0.5 mL
Octagonal
19 mm
Polypropylene
25 mL
Single
Autoclavable
Round
7.5 in.
Graduated Cylinder