Learn More
Bel-Art™ Éprouvettes graduées à échelle unique SP Scienceware™
Avec chiffres en relief pour une lecture rapide et précise
Marque: Bel-Art™ F28452-0000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Flared top rims and large spouts facilitate pouring
- Octagonal shaped bases prevent tipping and rolling
- Non-wetting polypropylene plastic surface eliminates concave meniscus; makes reading easier and more accurate
- Autoclavable at 121°C (250°F)
Spécification
10 mL | |
10 mL | |
0.1 mL | |
0.2 mL | |
Octagonal | |
144.7 mm |
Polypropylene | |
0.6 in. | |
Autoclavable | |
Round | |
5.7 in. | |
Graduated Cylinder |