Learn More
Bel-Art™ Éprouvettes graduées à échelle unique SP Scienceware™
Avec chiffres en relief pour une lecture rapide et précise
Marque: Bel-Art™ F28456-0000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Flared top rims and large spouts facilitate pouring
- Octagonal shaped bases prevent tipping and rolling
- Non-wetting polypropylene plastic surface eliminates concave meniscus; makes reading easier and more accurate
- Autoclavable at 121°C (250°F)
Spécification
250 mL | |
250 mL | |
Simple | |
Autoclavables | |
Rond | |
12.8 in. | |
Bouteille graduée |
Polypropylène | |
1.6 in. | |
2 mL | |
2 mL | |
Octogonale | |
325 mm |