Learn More
Bel Art™ Racks pour tubes à essai métalliques SP Scienceware™ Poxygrid™ : 20-25 mm
Racks en fil d’acier résistant à la corrosion et aux produits chimiques (solvants organiques, sels, acides faibles et alcalis faibles) recouvert d’époxy thermodurci
Marque: Bel Art™ F18774-0160
Description
Racks en fil d’acier résistant à la corrosion et aux produits chimiques (solvants organiques, sels, acides faibles et alcalis faibles) recouvert d’époxy thermodurci
- Supporte des températures comprises entre –223°C (–369°F) et 121°C (250°F)
- Avec trous carrés, trois plateaux, fond grillagé fendu et bords renforcés ultra-résistants
- Les revêtements époxy résistent aux solvants organiques, aux sels, aux acides faibles et aux alcalis faibles
- Permet de stocker 40 et 60 tubes
- Autoclavable
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Autoclavable | |
Tubes (20 à 25 mm) | |
60 | |
None | |
Non stérile | |
295 mm | |
187 mm | |
83 mm | |
25 mm |
6 x 10 | |
Bleu | |
Acier recouvert d’époxy | |
Rectangular | |
Oui | |
11,62 x 7,37 x 3,25 po (295 x 187 x 83mm) | |
11,62 po | |
7,37 po | |
3,25 po |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.