Learn More
Bel-Art™ Système de prélèvement par pipette d’aspiration à vide SP Scienceware™
Effectue l’aspiration par le vide d’une variété de liquides, y compris les milieux de culture tissulaire, les surnageants et les déchets chimiques
Marque: Bel-Art™ F19917-0250
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La pompe intégrée aspire rapidement les liquides de la pointe de pipette, la pipette Pasteur ou la pipette sérologique dans le tube de prélèvement
- Maintient un faible niveau sonore (76 dB à 1 mètre) et une vibration minimale
- Idéal pour prélever des liquides dans les cultures tissulaires et / ou cellulaires, les boîtes de Petri, les plaques, les flacons et les tubes
- Le flacon de prélèvement en PP résistant aux produits chimiques et à la corrosion peut contenir 3800 ml (1 gallon) de déchets liquides et présente un évent de libération de sécurité pour empêcher toute implosion de vide
- Un filtre hydrophobe remplaçable se referme lorsqu’il est mouillé pour protéger le moteur de la pompe contre la contamination des fluides
- De conception légère et compacte, il n’encombre pas l’espace de travail dans la hotte ou sur la paillasse
Spécification
Pipettes | |
Pipet Vacuum Aspirator Collection System | |
Media Bottles |
Plastique | |
3800 mL |