Learn More
Bel-Art™ Pissettes à col étroit SP Scienceware™
Les pissettes possèdent des bouchons en PP de différentes couleurs pour une identification du contenu rapide en un coup d’œil
91.45€
Spécification
Matériau LDPE
Stérilité Non stérile
Closure Included Oui
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Reusable
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Capacité (métrique) Taille du bouchon Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Taille du bouchon Couleur Prix Quantité et disponibilité  
11724446
Afficher les documents Détails de la promotion
Bel-Art™
F11618-0032
1000 ml 38 mm Naturel
91.45€
12 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 11-08-2025
Ajouter au panier
Description
Description
  • PEBD
  • Quantités en vrac disponibles sur commande spéciale
Spécification
Spécification
LDPE
Oui
Reusable
Étroit, fileté
Blank
Non stérile
Non autoclavable
No
Cylindrique
Polypropylène