Learn More
Bel-Art™ Bécher en polypropylène grand volume SP Scienceware™
Résistants aux produits chimiques. Le bécher en polypropylène grand volume SP Scienceware™ est doté de bords et de becs verseurs évasés pour un versement rapide et facile lorsque de grands volumes sont manipulés.
173.19€
Spécification
Matériau | PP |
---|---|
Type | Bécher |
Autoclavable | Autoclavable |
Jetable | Reusable |
Graduated | Oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11725074
|
Bel-Art™
F26219-0010 |
10 l |
173.19€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Amélioré grâce aux graduations numériques gravées pour une meilleure visualisation du volume de contenu
- Emplacement pratique à la base pour faciliter le levage
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
- Résistant aux produits chimiques
Spécification
PP | |
Autoclavable | |
Oui | |
Griffin, Low Form |
Bécher | |
Reusable | |
Molded Graduations |