Learn More
Bel-Art™ Éprouvettes graduées en PP SP Scienceware™ Holdfast™
La base hexagonale les empêche de basculer et de tanguer. Les éprouvettes graduées en PP Bel Art™ SP Scienceware™ Holdfast™ sont dotées d’une poignée qui permet de les saisir fermement et de verser le produit en toute sécurité.
35.85€ - 70.75€
Spécification
Matériau Polypropylène
Étalonnage Pour son volume contenu / Pour délivrer un volume donné
Balance Double
Comprend Grande poignée
Autoclavable Autoclavables
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque dimCapacityMetric Graduations Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque dimCapacityMetric Graduations Prix Quantité et disponibilité  
11342164
Afficher les documents
Bel-Art™
F28461-1000
10 ml
35.85€
1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 11-08-2025
Ajouter au panier
11352164
Afficher les documents
Bel-Art™
F28461-2000
20 ml
70.75€
1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 29-08-2025
Ajouter au panier
Description
Description
La base hexagonale les empêche de basculer et de tanguer. Les éprouvettes graduées en PP Bel Art™ SP Scienceware™ Holdfast™ sont dotées d’une poignée qui permet de les saisir fermement et de verser le produit en toute sécurité.
  • L’éprouvette monobloc est dotée d’une poignée qui permet de la saisir fermement et de verser le produit en toute sécurité
  • Double échelle facile à lire avec graduations en relief
  • La base hexagonale les empêche de basculer et de rouler
  • Aucun ménisque ne se forme
  • Ouverture de la poignée : 8,9 × 2,9 cm (3 × 1,20 po)
  • Polypropylène résistant aux produits chimiques
  • Produit autoclavable à 121°C (250°F)
Spécification
Spécification
Polypropylène
Double
Autoclavables
Hexagonale
Pour son volume contenu / Pour délivrer un volume donné
Grande poignée
Rond
Bouteille graduée