Learn More
Bel-Art™ Gants à manchon économique pour boîte à gants SP Scienceware™
Protection en néoprène lié en une seule pièce contre la pénétration de liquides ou de gaz
350.00€ - 357.00€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Hand | Spécifique |
Latex Free | Non |
Matériau | Bonded Neoprene |
Type de produit | Glove Box Gloves |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11767385
|
Bel-Art™
H50025-0546 |
9 |
357.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 26-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
11757385
|
Bel-Art™
H50025-0544 |
10 |
350.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Gants avec manche en une seule pièce
- Pour boîtes à gants avec ronds de gants de 8 po
- Des bagues de serrage (19-821-983) sont nécessaires pour maintenir les gants en place
- Vendus par paires
Spécification
Noir | |
Non | |
Glove Box Gloves |
Spécifique | |
Bonded Neoprene |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.