Learn More
Bel-Art™ Flacons de distribution/compte-gouttes SP Scienceware™
Flacons de distribution Easy-Squeeze permettent un contrôle extrêmement précis des gouttes
Marque: Bel-Art™ F11637-0004
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le bouchon de scellage se clipse facilement et reste hermétique même après plusieurs utilisations
- L’ouverture de la pointe est de 0,76 mm (0,030 po)
- En polyéthylène basse densité (PEBD) moulé
Spécification
4 oz, 125 ml | |
4 oz | |
PEBD | |
Non stérile | |
Non autoclavable | |
4 oz. | |
No | |
Cylindrique | |
Dispensing Bottle | |
5.66 in. | |
Polyéthylène | |
48 mm |
125 ml | |
Translucent, Red | |
12 | |
Oui | |
Reusable | |
0.002 oz. | |
Étroit, fileté | |
143.8 mm | |
48 mm | |
5.66 in. | |
24 mm | |
À sertir |