Learn More
Bel Art™ Plateaux pour anticorps SP Scienceware™
Plateau de taille optimale pour limiter l’utilisation d’anticorps coûteux pendant les incubations
Marque: Bel Art™ F45100-0000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour gels mini et midi appréciés
- Empilables, refermables et réutilisables
- Tous les plateaux comprennent un couvercle fixé pour protéger leur contenu des déversements
- Les plateaux à une seule voie sont fournis par groupes de cinq voies ; Ils peuvent facilement être séparés en plusieurs voies simples avant utilisation
- PP ; Autoclavables
Spécification
1.6 X 11.5 cm per lane | |
Naturel | |
Polypropylène | |
11,5 cm | |
0,625 in | |
4,5 in |
1,6 x 11,5 cm (0,62 x 4,5 in) | |
1,6 cm | |
Bac collecteur | |
Couvercle fixé pour protéger contre les déversements | |
Rectangulaires | |
Autoclavable |