Learn More
Bel Art™ Support de tube conique 50 ml SP Scienceware™
Permet à l’utilisateur de garder les deux mains libres pour manipuler les tubes à échantillons de 50 ml
45.90€ - 47.90€
Spécification
Type de produit | Support pour tube, adhérent |
---|---|
Array | 1 x 1 |
Autoclavable | Non autoclavable |
Capacité | Tubes (5 ml) |
Matériau | PS |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11332164
|
Bel Art™
F18795-0001 |
Bleu |
47.90€
5 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
10296354
|
Bel Art™
F18795-0000 |
Blanc |
45.90€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
Gardez les mains libres pour manipuler les tubes à échantillons de 50 ml
- La base en polystyrène pratique maintient en place un tube à centrifuger conique de 50 ml, libérant ainsi les mains de l’utilisateur pour des tâches telles que le pipetage et le réglage des instruments
- Permet un meilleur contrôle des procédures impliquant la mesure, l’analyse et la modification
- Sur le modèle Grip Style, le tube est maintenu fermement dans la base, qui se déplace avec le tube s’il est soulevé de la paillasse ; pour retirer le tube, maintenez la base et tirez sur le tube
- Sur le modèle Non-Grip Style le tube peut-être soulevé de la base librement
Spécification
Support pour tube, adhérent | |
Non autoclavable | |
PS | |
Conique | |
Oui, si vide | |
Tube conique |
1 x 1 | |
Tubes (5 ml) | |
1 | |
None | |
Non stérile |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.