Learn More
Beclin 1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 11306-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16818293
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Beclin 1 plays a central role in autophagy. It acts as a core subunit of the PI3K complex that mediates formation of phosphatidylinositol 3-phosphate. Different PI3K complex forms are believed to play a role in multiple membrane trafficking pathways - PI3KC3-C1 is involved in the initation of autophagosomes and PI3KC3-C2 is involved in the maturation of autophagosomes and endocytosis. Beclin 1 also plays a role in antiviral host defense.
Spécification
Spécification
Beclin 1
Polyclonal
Unconjugated
BECN1
ATG6, Beclin 1, beclin 1, autophagy related, beclin1, BECN1, GT197, Protein GT197, VPS30
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
114558, 56208, 8678
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O88597, Q14457, Q91XJ1
Becn1
Beclin 1 Fusion Protein Ag1843
150 μL