Learn More
Buerkle™ Béchers avec poignée et graduations transparentes
Utilisez les béchers Buerkle™ avec poignée et graduations transparentes offrant une excellente résistance chimique qui les rend utilisables pour un large éventail de besoins de mesure en laboratoire. La poignée rectangulaire offre un support fiable et un contrôle de la distribution.
Marque: Buerkle™ 7102-0500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- PP (polypropylène)
- Translucide
- Autoclavables
- Gradué pour la mesure
Spécification
Translucide | |
91 mm | |
Polypropylene | |
133 mm | |
1 | |
Autoclavable | |
Échelle transparente |
75 mm | |
500 mL | |
Suitable for Foodstuff | |
Poignée | |
Bécher | |
Oui |