Learn More
Sampling Systems™ Beaker with Spout
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
200 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
5 L
Description
- Made from high grade 316L stainless steel
- Wide range of sizes available
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 5 L |
Matériau | Stainless Steel (316L) |
Graduated | Oui |
Certifications/Conformité | FDA |
Modèle | Forme haute |