Learn More
BD Aiguille pour prélèvement sanguin Vacutainer™ Eclipse™
Offre une protection rapide et facile contre les pointes d’aiguille. L’aiguille de prélèvement sanguin BD Vacutainer™ Eclipse™ est une aiguille de prélèvement sanguin multi-échantillon dotée d’un blindage intégré qui offre un moyen simple et efficace de prélever du sang tout en réduisant la possibilité de blessures par piqûre d’aiguille.
Marque: BD 368650
Description
L’aiguille pour prélèvement sanguin BD Vacutainer™ Eclipse™ dispose d’un capuchon de protection permettant l’activation d’une seule main pour couvrir l’aiguille immédiatement après le retrait de la veine et confirmant l’activation correcte par un déclic. Certaines options incluent un porte-tubes pré-attaché qui est prêt à l’emploi dès sa sortie de l’emballage, sans assemblage requis. Le capuchon de protection intégré et le support optimisent la conformité à l’OSHA en protégeant les cliniciens d’éventuelles blessures par piqûre d’aiguille à l’avant et à l’arrière.
- Aiguille pour prélèvement sanguin à usage unique, intégrée, avec adaptateur Luer
- Intuitive et facile d’utilisation pour un changement minime de votre technique
- L’orientation “en biseau vers le haut” de l’aiguille, vers le capuchon de protection, facilite l’identification de la position du biseau.
- Le capuchon de protection fait partie intégrante de l’aiguille ; Il élimine la nécessité d’un accessoire de sécurité secondaire.
- L’activation immédiate de la fonction de sécurité à une seule main réduit le temps d’exposition et n’exige pas de surface dure pour l’activation.
- Le système unique à double verrouillage comprend un “déclic” permettant de s’assurer que l’aiguille est correctement protégée.
- La conception du capuchon de protection permet de garder les mains derrière l’aiguille en permanence.
- Conçue pour aider votre établissement à rester conforme à la norme OSHA SHIB 10-15-03 (élimination des aiguilles contaminées et des supports pour tubes de prélèvement sanguin utilisés pour la phlébotomie)
Specifications
Aiguille pour prélèvement sanguin Eclipse™ | |
Manipulable d’une seule main | |
Vert | |
Prélèvement sanguin avec possibilité réduite de blessures par piqûre d’aiguille | |
Porte-tube préfixé, blindage de sécurité intégré | |
1.25 in. | |
Pointe en biseau |
Stérile | |
OSHA SHIB 10-15-03 | |
Oui | |
21 G | |
Oui | |
3.17 cm | |
Mince |