Learn More
BD Diluant d’anticorps
Pour les coupes de tissus congelés fixés à l’acétone et les coupes de tissus fixés au formol et enrobés de paraffine
Marque:  BD 559148
Code produit. 15879678
  • 101.00€ / 1 pièce
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
pSolution tampon pré-mélangée, prête à l’emploi, à base de phosphate de sodium, utile pour la dilution des anticorps primaires et/ou secondaires à utiliser dans les applications d’immunohistochimie/ppulliTampon de stockage : Solution tampon aqueuse contenant du BSA, du sérum de chèvre et de l’azoture de sodium à le; 0,09 %/li/ul/ppImmunohistochimie/p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Diluant d’anticorps
Immunohistochimie (IHC), Coloration des antigènes intra-cellulaires
4°C
125 mL
IHCH
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Usage exclusivement réservé à la recherche