Learn More
Buerkle™ Panier pour flacons à échantillons Vampire
Le panier pour flacons Buerkle™ permet de fixer les flacons directement à l’échantillonneur.
Marque: Buerkle™ 5302-2051
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Disponible en différentes tailles
- En acier inox
Spécification
Acier inoxydable | |
Échantillonneur Buerkle Vampire | |
84 mm |
Autoclavable | |
Flacon de 500 ml |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Buerkle™ Panier pour flacons à échantillons Vampire >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu