Learn More
Oxyde de titane de baryum, précurseur polymérique, (oxyde ≈35 %p), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11384727
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Utilisé dans les dispositifs piézoélectriques.
Barium titanium oxide is used in piezoelectric devices. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12047-27-7
Formule moléculaire BaO3Ti
Poids moléculaire (g/mol) 233.19
Numéro MDL MFCD00003447
Clé InChI WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC barium(2+) oxotitaniumbis(olate)
SMILES [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium titanium oxide
Note relative au nom Polymeric precursor
Forme physique Liquide visqueux
Quantité 50 g
Numéro UN UN1993
Informations sur la solubilité Soluble in alcohols
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Oxide ≈35 wt%