Learn More
Tartrate de baryum, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11434157
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 5908-81-6 | C4H4BaO6 | 285.397 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5908-81-6
Formule moléculaire C4H4BaO6
Poids moléculaire (g/mol) 285.397
Numéro MDL MFCD00054437
Clé InChI HQYOWPDUMCBSLQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium tartrate, barium 2+ tartrate, acmc-20alqr, barium 2+ ion tartrate, barium 2+ ; 2,3-dihydroxybutanedioate
CID PubChem 6453753
Nom IUPAC baryum(2+) ; 2,3-dihydroxybutanedioate
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.[Ba+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium tartrate
Quantité 250 g
Numéro UN UN1564
Beilstein 6120238
Informations sur la solubilité Very slightly soluble in water
Poids de la formule 285.41
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Odorless
Densité 2.98