Learn More
Perchlorate de baryum, cristaux incolores, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11371768
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13465-95-7 | BaCl2O8 | 336.219 g/mol
Barium perchlorate, anhydrous is used to make explosives. It is also used as desiccant, ribonuclease determination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13465-95-7
Formule moléculaire BaCl2O8
Poids moléculaire (g/mol) 336.219
Numéro MDL MFCD00003440
Clé InChI OOULUYZFLXDWDQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium perchlorate, barium diperchlorate, perchloric acid, barium salt, unii-ey48pa0c98, barium 2+ diperchlorate, barium 2+ ion diperchlorate, barium perchlorate, anhydrous, perchloric acid, bariumsalt 2:1, perchloric acid, barium salt 2:1, acmc-20alqv
CID PubChem 61623
Nom IUPAC baryum(2+);diperchlorate
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Ba+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium perchlorate
Couleur Incolore
Forme physique Cristalline
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 336.24
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.2