Learn More
Perchlorate de baryum, 99 %, extra-pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Barium perchlorate |
Point de fusion | 505.0°C |
Note relative au nom | 99% |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 100 g |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (Complexometry) |
Formule linéaire | Ba(ClO4)2 |
Merck Index | 15, 983 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, slightly soluble in ethanol, ethyl acetate and, acetone |
Afficher plus |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Barium perchlorate, anhydrous
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Matière solide oxydante Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.