Learn More
Métaphosphate de baryum, + 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11388067
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Barium metaphosphate, used in glasses, porcelains, and enamels, as a flame retardant and in phosphors applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13762-83-9
Formule moléculaire BaO6P2
Poids moléculaire (g/mol) 295.27
Numéro MDL MFCD00061417
Clé InChI RYSCSJQMVDRYDV-UHFFFAOYSA-J
Synonyme barium metaphosphate, barium 2+ ; dioxido oxo phosphanium, ba.2o3p, bismetaphosphoric acid barium salt, barium 2+ bis trioxidophosphate 1-
CID PubChem 16164194
SMILES [Ba+4].[O-][P]([O-])=O.[O-][P]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium metaphosphate
Point de fusion 1560°C
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Numéro UN UN1564
Informations sur la solubilité Insoluble in water; Soluble in acids by a slow dissolution
Poids de la formule 295.25
Pourcentage de pureté ≥90%
Odeur Odorless