Learn More
Métaborate de baryum monohydraté
Code produit. 15482457
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19004-06-9
Formule moléculaire B2BaH2O5
Poids moléculaire (g/mol) 240.96
Numéro MDL MFCD00046182
Clé InChI JXOXZJCHHKIXMI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme barium metaborate monohydrate, 2bo2.ba.h2o, barium 2+ ;oxido oxo borane;hydrate, barium 2+ hydrate dioxoborinate, barium 2+ ion hydrate dioxoborinate
CID PubChem 23165673
SMILES O.[Ba++].[O-]B=O.[O-]B=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium metaborate monohydrate
Point de fusion >900°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 1 kg
Formule linéaire BaB2O4·H2O
Numéro UN UN1564
Informations sur la solubilité Soluble in water. Moderately soluble in dilute acids. Insoluble in organic solvents.
Nom IUPAC barium(2+) hydrate dioxoborinate
Poids de la formule 240.97 (222.96 Anhydrous)
Densité 3.35 g/mL