Learn More
Métaborate de baryum monohydraté
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Barium metaborate monohydrate |
Point de fusion | >900°C |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 250 g |
Formule linéaire | BaB2O4·H2O |
Numéro UN | UN1564 |
Nom IUPAC | dioxoborinate d’hydrate de baryum (2+) |
Poids de la formule | 240.97 (222.96 Anhydrous) |
Densité | 3.35g/mL |