Learn More
Isopropoxyde de baryum, Thermo Scientific Chemicals
37.57€ - 496.47€
Identifiants chimiques
CAS | 24363-37-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14BaO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 255.503 |
Numéro MDL | MFCD00050486 |
Clé InChI | CPUJSIVIXCTVEI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | barium isopropoxide, barium 2+ ; propan-2-olate, barium diisopropoxide, acmc-20alr0, barium ii isopropoxide, barium 2+ bis propan-2-olate, barium 2+ ion bis propan-2-olate |
CID PubChem | 6101105 |
Nom IUPAC | baryum(2+) ; propan-2-olate |
SMILES | CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ba+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11352478
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014523.03 |
1 g | N/A | N/A | N/A | ||||
11332478
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014523.06 |
5 g | N/A | N/A | N/A | ||||
11342478
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014523.14 |
25 g |
496.47€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
24363-37-9 | |
255.503 | |
CPUJSIVIXCTVEI-UHFFFAOYSA-N | |
6101105 | |
CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ba+2] |
C6H14BaO2 | |
MFCD00050486 | |
barium isopropoxide, barium 2+ ; propan-2-olate, barium diisopropoxide, acmc-20alr0, barium ii isopropoxide, barium 2+ bis propan-2-olate, barium 2+ ion bis propan-2-olate | |
baryum(2+) ; propan-2-olate |
Spécification
Barium isopropoxide | |
24363-37-9 | |
Poudre | |
Ba[OCH(CH3)2]2 | |
UN3205 | |
CPUJSIVIXCTVEI-UHFFFAOYSA-N | |
baryum(2+) ; propan-2-olate | |
6101105 | |
Moisture Sensitive |
∼200°C (decomposition) | |
Marron à jaune | |
C6H14BaO2 | |
MFCD00050486 | |
barium isopropoxide, barium 2+ ; propan-2-olate, barium diisopropoxide, acmc-20alr0, barium ii isopropoxide, barium 2+ bis propan-2-olate, barium 2+ ion bis propan-2-olate | |
CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ba+2] | |
255.503 | |
255.52 |
Safety and Handling
GHS H Statement
H314-H318-H228-H252-H302-H332
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Flammable solid.
Self-heating in large quantities
may catch fire.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
GHS P Statement
P210-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P310-P302+P352
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.2; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ALKALINE EARTH METAL ALCOHOLATES, N.O.S.