Learn More
Iodure de baryum, microbilles blanches, 99,995 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11333847
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Sensible à la lumière et hygroscopique
Barium iodide is used to prepare organobarium compounds by reacting with alkyl potassium compounds. It is also involved in the preparation of active barium metal by reducing with lithium biphenyl.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13718-50-8
Formule moléculaire BaI2
Poids moléculaire (g/mol) 391.14
Numéro MDL MFCD00003452
Clé InChI SGUXGJPBTNFBAD-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC barium(2+) diiodide
SMILES [I-].[I-].[Ba++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium iodide
Point de fusion 740°C
Couleur Blanc
Forme physique Billes
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.995% (Metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol and acetone.
Poids de la formule 391.15
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Densité 5.15