Learn More
Fluorure de baryum, ultra sec, 99,998 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11318937
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7787-32-8 | BaF2 | 175.32 g/mol
Barium Fluoride is used in ceramic flux, carbon brushes for electrical equipment, glass making, in the manufacture of other fluorides, crystals for spectroscopy, electronics and dry-film lubricants. Barium Fluoride is used in spectroscopic components. Barium Fluoride is often suitable for applications in the passive IR band (8 to 14 ?m) and is often used as a viewport window for thermography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7787-32-8
Formule moléculaire BaF2
Poids moléculaire (g/mol) 175.32
Numéro MDL MFCD00003450
Clé InChI OYLGJCQECKOTOL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium fluoride, baryum fluorure french, baryum fluorure, difluorobarium, barium fluoride, ultra dry, barium ii fluoride, barium fluoride, powder, nickelous sulfate; nickel ii sulfate, barium fluoride trace metals basis
CID PubChem 62670
Nom IUPAC Difluorure de baryum(2+)
SMILES [F-].[F-].[Ba++]
Spécification
Point d’ébullition 2260°C
Nom chimique ou matériau Barium fluoride
Point de fusion 1353°C
Note relative au nom Ultra dry
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1564
Merck Index 14,974
Informations sur la solubilité It is soluble in methanol,ethanol. Sparingly soluble in water.
Poids de la formule 175.36
Pourcentage de pureté 99.998%
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic
Densité 4.83 g/mL