Learn More
Chlorure de baryum R1 Pharmacopée européenne, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
1000mL
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Barium chloride solution R1 |
Quantité | 1000 mL |
Notes de qualité de la pureté | EU Ph Ref: 1009301 |
Conditionnement | Flacon |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Barium chloride Solution R1.
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- MIXTURE LIST-Contient: barium chloride