Learn More
Carbonate de baryum, Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., réactif ACS
24.32€ - 193.59€
Identifiants chimiques
CAS | 513-77-9 |
---|---|
Formule moléculaire | CBaO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 197.34 |
Numéro MDL | MFCD00003448 |
Clé InChI | AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p |
CID PubChem | 10563 |
SMILES | [Ba++].[O-]C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15681070
|
Honeywell-Fluka
11729-50G |
50 g | N/A | ||||||
15671070
|
Honeywell-Fluka
11729-250G |
250 g | N/A | ||||||
15661070
|
Honeywell-Fluka
11729-1KG |
1 kg |
193.59€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
513-77-9 | |
197.34 | |
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L | |
10563 |
CBaO3 | |
MFCD00003448 | |
barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p | |
[Ba++].[O-]C([O-])=O |
Spécification
Barium Carbonate | |
CBaO3 | |
MFCD00003448 | |
7045119 | |
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L | |
Carbonate de baryum(2+) | |
10563 | |
ACS/certifié pur |
513-77-9 | |
BaCO3 | |
NONH for all modes of transport | |
barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p | |
[Ba++].[O-]C([O-])=O | |
197.34 | |
197.34g/mol |
Safety and Handling
P301 + P312 + P330
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 208-167-3
missing translation for 'rtecsNumber' : CQ8600000