Learn More
Bromure de baryum dihydraté, 99,3 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11336598
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7791-28-8 | BaBr2H4O2 | 333.17 g/mol
Barium bromide dihydrate is used to purify radium and make zinc bromide. It also used  precursor to chemicals used in photograph.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7791-28-8
Formule moléculaire BaBr2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 333.17
Numéro MDL MFCD00149153
Clé InChI HQQMRSGBIPFNSN-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC barium(2+) dihydrate dibromide
SMILES O.O.[Br-].[Br-].[Ba++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium bromide dihydrate
Forme physique Cristalline
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99.30%
Informations sur la solubilité Very soluble in water,soluble in methanol
Poids de la formule 333.17 (297.14 Anhydrous)
Densité 3.58 g/mL