Learn More
Bollé Safety B-Line™ BL10CI Brille
Click to view available options
:
Linsenbeschichtung: Antikratz-Beschichtung
Beschreibung
- Transparente Gläser
- Technologie zugelassen für dauerhaftes Tragen und zertifiziert für perfekte optische Qualität.
- Anti-Kratz-Beschichtung.
- 99.9 % UVA-/UVB-Schutz.
- Gläser- und Rahmenschutz vor niedriger Krafteinwirkung; widerstehen einer 6-mm-Kugel mit 0.86 g bei45 m/s (Maximalschutz für Brillen).
- Gläser- und Rahmenschutz vor Partikeln mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen.
- Rahmenschutz vor all alltäglichen Risiken wie das Fallenlassen der Schutzbrille auf den Boden sowie Materialalterung durch Licht, Hitze oder Korrosion.
- CE-Zertifikat für europäische Normen erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Certificaciones/conformidad | CE-Zertifikat für europäische Normen erhältlich. |
Revestimiento de lente | Kratzfest |
Tipo de producto | Schutzbrillen |
N.° por paquete | Je 1 |
Protección UV | Yes |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur