Learn More
Azure A, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7042096
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour la coloration des granulés et des tissus cellulaires
For staining cell granules and tissues
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 531-53-3
Formule moléculaire C14H14ClN3S
Poids moléculaire (g/mol) 291.797
Numéro MDL MFCD00012112
Clé InChI NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme C.I. 52005
CID PubChem 13735
Nom IUPAC (7-aminophénothiazin-3-ylidène)-diméthylazanium ; chlorure
SMILES C[N+](=C1C=CC2=NC3=C(C=C(C=C3)N)SC2=C1)C.[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Azure A
Point de fusion 290°C (decomposition)
Beilstein 3922287
Merck Index 14,927
Poids de la formule 291.8
Couleur Vert
Quantité 25 g
Forme physique Poudre