Learn More
Azométhine H, MP Biomedicals™
383.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5941-07-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C17H14NNaO9S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 463.41 |
Numéro MDL | MFCD00149588 |
Clé InChI | BEDIAJJRAYEWBI-TTWKNDKESA-M |
Synonyme | 8-Hydroxy-1-(salicylideneamino)naphthalene-3, 6 disulfonic acid monosodium salt, 4-Hydroxy-5-(2-hydroxybenzylideneamino)-naphthalene-2, 7-disulfonic acid monosodium salt hydrate |
Description
Identifiants chimiques
5941-07-1 | |
463.41 | |
BEDIAJJRAYEWBI-TTWKNDKESA-M |
C17H14NNaO9S2 | |
MFCD00149588 | |
8-Hydroxy-1-(salicylideneamino)naphthalene-3, 6 disulfonic acid monosodium salt, 4-Hydroxy-5-(2-hydroxybenzylideneamino)-naphthalene-2, 7-disulfonic acid monosodium salt hydrate |
Spécification
Azomethine H | |
5941-07-1 | |
Extinction Coefficient max: 237nm C=0.01% ≥50, 000 (Lit.) | |
MFCD00149588 | |
BEDIAJJRAYEWBI-TTWKNDKESA-M | |
Acide 4-hydroxy-5-[[(Z)-(6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-ylidène)méthyl]amino]naphthalène-2,7-disulfonique;sodium | |
123134089 | |
Orange |
Chemistry | |
1.04 | |
C17H14NNaO9S2 | |
8-Hydroxy-1-(salicylideneamino)naphthalene-3, 6 disulfonic acid monosodium salt, 4-Hydroxy-5-(2-hydroxybenzylideneamino)-naphthalene-2, 7-disulfonic acid monosodium salt hydrate | |
C1=CC(=CNC2=C3C(=CC(=C2)S(=O)(=O)O)C=C(C=C3O)S(=O)(=O)O)C(=O)C=C1.[Na].[Na] | |
463.41 | |
423.4 | |
Poudre |
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 227-698-1
Recommended Storage : Conserver à 4°C.
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Azomethine H Monosodium Salt Monohydrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Azomethine H Monosodium Salt Monohydrate