Learn More
Flacons ronds à col large en PEHD Azlon™
Parfaits pour le stockage des poudres et autres solides
Marque:  Azlon BGC440P
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12064807
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Flacons en PEHD rigides translucides avec bouchons à vis en polypropylène à ajout de PVDC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1000 ml
PEHD
Oui
190 mm
Bouchon à vis
Translucides
5
Large
98mm