Learn More
Récipient à échantillons en PS Azlon™ avec couvercle en PE
Stockez vos échantillons avec un maximum de visibilité. Les récipients pour échantillons en PS Azlon™ avec couvercles en PE sont équipés de couvercles à clipser très faciles à utiliser.
13.50€ - 20.76€
Spécification
Type de produit | Récipient à échantillons |
---|---|
Closure Included | Oui |
Matériau | Polystyrène |
Stérilité | Non stérile |
Type de bouchon | Couvercle à clipser |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11353614
|
Azlon
BGG450P |
100 ml | 51 mm | N/A | |||||
11363614
|
Azlon
BGG452P |
150 ml | 65 mm | N/A | |||||
11373614
|
Azlon
BGG454P |
200 ml | 65 mm | N/A | |||||
12453561
|
Azlon
BGG444P |
30 ml | 36 mm | N/A | |||||
11333614
|
Azlon
BGG442P |
20 ml | 32 mm | N/A | |||||
12463561
|
Azlon
BGG446P |
50 ml | 36 mm | N/A | |||||
12473561
|
Azlon
BGG456P |
250 mL | 65 mm | N/A | |||||
Description
- Récipients en PS transparent pour une visibilité maximale des échantillons
- Couvercles à clipser étanches en PE pour une utilisation rapide et simple
Spécification
Récipient à échantillons | |
Polystyrène | |
Couvercle à clipser | |
Couvercle en polyéthylène |
Oui | |
Non stérile | |
Transparent |