Learn More
Béchers en polypropylène de style Griffin Azlon™
Idéal pour une utilisation générale en laboratoire
Marque:  Azlon BDC234P
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15304921
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Conformes à la norme ISO 7056
  • Bécher de forme classique
  • Bonne résistance chimique
  • Autoclavables à 121°C
  • Graduations clairement imprimées dans une encre résistante aux solvants et indélébile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
80 mm
PP
50 ml
Bécher
Oui
400 ml
111 mm
6/boîte
Autoclavable
ISO 7056