Learn More
Cilindro in PMP con scala graduata stampata Azlon™
Con graduazioni stampate in blu scuro nitido per una migliore visibilità. I cilindri in PMP Azlon™ con graduazioni stampate rappresentano una soluzione affidabile per la misurazione del volume di liquidi in laboratorio.
Marca: Azlon CTA0100P
Descrizione
Printed with pin sharp blue graduations for enhanced visibility. Azlon™ PMP Cylinders with Printed Graduations provide a reliable solution for measuring the volume of liquids in a laboratory.
- Graduations: printed enhanced pin sharp blue
- Base: stable hexagonal bases with non-slip anti-suction feature
- Calibrated: to ISO 6706 and DIN 12681
- Class A: tolerances, conformity certified, supplied with certificate
Specifica
100 ml | |
±1 ml | |
Classe A | |
34 mm | |
2 conf. | |
Sì | |
Esagonale | |
Tubo non graduato |
PMP (polimetilpentene) | |
DIN 12681, ISO 6706 | |
Blu | |
Certificato di conformità | |
1 ml | |
Blu | |
250 mm |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.