Learn More
Béchers Griffin de forme basse en plastique Azlon™
Idéal pour une utilisation générale en laboratoire
Marque: Azlon BDD336P
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ideal for general laboratory use
Béchers, de forme basse, graduations imprimées, PMP (TPX). Les béchers Azlon associent l’argent et durabilité comme grande valeur, ainsi qu’une multitude de fonctionnalités utiles. De conception similaire aux béchers en verre traditionnels, ils sont fabriqués en polypropylène résistant aux produits chimiques et robuste, et en polyméthylpentène transparent (TPX). Les béchers en plastique Azlon représentent l’alternative idéale aux béchers en verre dans les zones où l’utilisation du verre n’est pas pratique, est restreinte ou interdite : par exemple, les applications industrielles, dans les écoles ou dans la production alimentaire. Les béchers Azlon sont fabriqués selon des normes ISO7056* strictes et sont imprimés de manière indélébile avec des graduations nettes, faciles à lire, bleues ou rouges, des codes de recyclage SPI et une température maximale utilisable en toute sécurité. Les béchers en polypropylène et en polyméthylpentène (TPX) sont autoclavables à 121°C, ce qui les rend adaptés à une utilisation dans les laboratoires de microbiologie, la culture tissulaire ou les environnements où la stérilité est nécessaire. Les nouveaux béchers de forme basse, comme notre conception classique unique, sont très stables sur la paillasse. Tous les béchers Azlon sont conditionnés sous film plastique thermorétracté pour plus de commodité. * Certaines tailles sont complémentaires à l’ISO7056 (le cas échéant).- Conformes à la norme ISO 7056
- Bécher de forme classique
- Matériau PMP : bonne résistance chimique
- Peut résister à des températures allant jusqu’à 150°C et est donc autoclavable
- Graduations clairement imprimées dans une encre résistante aux solvants et indélébile
Spécification
Translucide | |
87 mm | |
PMP | |
117 mm | |
6/boîte | |
Bécher Griffin | |
Oui | |
Échelle imprimée |
87 mm | |
500 ml | |
Idéal pour une utilisation générale en laboratoire | |
50 ml | |
150°C | |
Autoclavable | |
ISO 7056 | |
Griffin |