Learn More
Pissettes avec bord incliné PEBD Azlon™
Elles sont équipées de bouchons avec orifice de précision, idéal pour distribuer des liquides fins en jet. Les pissettes à bord incliné en PEBD Azlon™ sont conçues pour répondre à toute une variété de besoins de lavage. Utilisez ces flacons en plastique résistant pour de nombreuses applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage.
Marque: Azlon WGF241P
Description
Utilisez ces flacons en plastique durables pour de nombreuses applications de stockage de liquides, de préparation de milieux et d’échantillonnage. Les pissettes à bord incliné en PEBD Azlon™ sont conçues pour répondre à toute une variété de besoins de lavage. Les bouchons possèdent un orifice de précision, idéal pour distribuer des liquides fins en jet.
- La conception compacte permet une manipulation confortable et facilite son utilisation
- Choix de bouchons de distribution pivotants en PP blanc ou rouge
- Trois tailles au choix
- Les bouchons sont équipés d’un embout précision pour un réglage fin du jet de liquide.
Spécification
1000 ml | |
PEBD | |
–50 à 80°C | |
Oui | |
Étroit | |
5.6 cm | |
84 mm |
Translucide | |
5/boîte | |
Rouge | |
Non autoclavable | |
Rond | |
Polypropylène | |
Bouchon |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.