Learn More
Azlon Flacons ronds à col étroit en PEHD
Stockez une large gamme de liquides dans ces flacons en plastique durables. Les flacons ronds à col étroit en PEHD Azlon™ offrent une bonne résistance chimique et sont adaptés aux applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations européennes et américaines.
Marque: Azlon BNH0100VT
Description
Stockez une large gamme de liquides dans ces flacons en plastique durables.Les flacons ronds à col étroit en PEHD Azlon™ offrent une bonne résistance chimique générale et sont adaptés aux applications en contact avec des denrées alimentaires, conformément aux réglementations européennes et américaines.
- Flacons en PEHD rigides et translucides avec bouchons à vis en polypropylène
- Légers mais très durables
- Certificat de lot disponible au téléchargement en ligne
- Les conditionnements en vrac contiennent un nombre égal de flacons et de bouchons, conditionnés séparément
Spécification
100 ml | |
HDPE | |
Vert | |
Étroit | |
Ventilé |
Translucide | |
10/paquet | |
Oui | |
Round |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.