Learn More
Flacon à col large Azlon™, 250 ml, 37 mm, en PEHD, conditionné en vrac
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
Description
Ce produit est adapté aux applications agroalimentaires conformément aux réglementations européennes et/ou américaines
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 250 mL |
Matériau | HDPE |