Learn More
Axygen™ Zymark™ Rapid Plate / Sciclone et Tecan™ TEMO Acquarius Genmate : 50 μl
aucune valeur
Marque:  Axygen™ ZTF-50-R-S
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12796769
  • 674.97€ / 4800 pièces
Expédition estimée: 06-10-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Screening à haut débit
  • Volume : 50 μl
  • Couleur du portoir : vert clair
  • Couleur : claire
  • Conçu pour être utilisé avec les systèmes automatisés de manipulation de liquides Zymark™ RapidPlate™, Zymark™ SciClone, Tecan™ Te-MO™, Tecan™ Genmate™ et Tecan™ Aquarius™
  • Produit apyrogène, certifié sans RNase ni DNase
  • Format : 96 puits
Order Info
96 cônes/rack, 10 racks/boîte, 5 boîtes/carton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
50 μl
Stérile
Vert clair
Non certifiée ANSI
Rack
Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tête Tecan Aquarius MCA96, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, SciClone HV96, Cas-4200-1ch. Tête de 20-150 μl/s
Polypropylène
À filtre
Transparent
Autoclavable
Maxymum Recovery™ pour améliorer davantage la justesse et la précision tout en réduisant la perte d’échantillon
Automatisation, Rond
Caliper Zymark
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales