Learn More
Axygen™ Zymark™ Rapid Plate / Sciclone et Tecan™ TEMO Acquarius Genmate : 50 μl
aucune valeur
Marque: Axygen™ ZT-50-R-S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Screening à haut débit
- Volume : 50 μL
- Couleur du rack : Vert clair
- Couleur : transparent
- Conçu pour être utilisé avec les systèmes automatisés de manipulation de liquides Zymark™ RapidPlate™, Zymark™ SciClone, Tecan™ Te-MO™, Tecan™ Genmate™ et Tecan™ Aquarius™
- Produit apyrogène, certifié sans RNase ni DNase
- Format : 96 puits
Order Info
96 cônes/rack, 10 racks/boîte, 5 boîtes/carton
Spécification
50 μl | |
Stérile | |
Vert clair | |
Non certifiée ANSI | |
Rack | |
Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tête Tecan Aquarius MCA96, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, SciClone HV96, Cas-4200-1ch. Tête de 20-150 μl/s | |
Polypropylène |
Sans filtre | |
Transparent | |
Autoclavable | |
Maxymum Recovery™ pour améliorer davantage la justesse et la précision tout en réduisant la perte d’échantillon | |
Automatisation, Rond | |
Caliper Zymark |