Learn More
Axygen™ Bouchons avec septa pour tubes du séquenceur ABI Prism 310 de 0,5 ml
Bouchons avec septa individuels pour des tubes du séquenceur ABI Prism 310, 0,5 ml
Marque:  Axygen™ AM-SEPTA-310
Code produit. 12545717
  • 1027.39€ / 2500 pièces
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Le bouchon de septa individuel Axygen™ AxyMatsTM est conçu pour être utilisé sur le séquenceur ABI. Fabriqués en silicone de qualité recherche, ils peuvent être autoclavés et, suivant un protocole de lavage à l’agent de blanchiment et de rinçage à l’éthanol, ils peuvent également être réutilisés.
  • Bouchons avec septa individuels pour tubes du séquenceur ABI Prism 310, 0,5 ml
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Spécification
    Tubes du séquenceur ABI Prism 310 de 0,5 ml
    Bouchons avec septa
    Suggestions de produits
    Suggestions de produits
    Vidéos
    FDS
    Documents
    Documents
    Certificats
    Offres spéciales
    Offres spéciales