Learn More
Axygen™ Pointes pour micropipettes avec barrière contre les aérosols
Les pointes de micropipettes Axygen™ avec barrière contre les aérosols laissent circuler l’air tout en bloquant la contamination par les aérosols.
67.80€ - 785.44€
Spécification
Filtré | À filtre |
---|---|
Couleur | Transparent |
Autoclavable | Autoclavable |
Déclaration de pureté | Sans DNase / RNase |
Type de pointe | Universal |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12541358
|
Axygen™
TF-50 |
0,5 μl à 50 μl | Non stérile | N/A | |||||
12605475
|
Axygen™
TF-50 |
0,5 μl à 50 μl | Non stérile |
90.03€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
12665475
|
Axygen™
TF-150 |
100 to 1000 μL | Non stérile | N/A | |||||
12581348
|
Axygen™
TF-150 |
100 to 1000 μL | Non stérile | N/A | |||||
11366054
|
Axygen™
TF-150-R-S |
1 à 150 μl | Stérile |
110.50€
960 pièces |
Expédition estimée: 03-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
- Matériau filtrant technologiquement avancé
- La membrane filtrante ne contient aucun additif lixiviable
- Disponibles avec une surface Maxymum Recovery™ pour une plus grande précision et une récupération maximale des échantillons
- Disponibles en vrac ou en rack (stérile)
- Disponibles avec différentes options de pointes de contact avec matériaux
Spécification
À filtre | |
Autoclavable | |
Universal | |
Universelle |
Transparent | |
Sans DNase / RNase | |
Pointes pour micropipettes avec barrière contre les aérosols | |
Polypropylène |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.