Learn More
Axygen™ Tubes PCR : Tube de 0,2 ml sans bouchon
Épaisseur de paroi mince et constante pour un transfert thermique de précision
Marque:  Axygen™ PCR-02-NC
Code produit. 11310145
  • 68.59€ / 1000 pièces
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Les tubes à barrettes PCR à paroi fine Axygen sont conçus pour s’adapter à une variété de thermocycleurs. La paroi homogène et ultra-fine permet un transfert thermique précis. Un bouchon d’insertion plat garantit un parfait ajustement pour empêcher toute évaporation. Les tubes à barrettes sont disponibles dans un assortiment de couleurs.
Les barrettes de bouchons optiquement plats sont dotées de surfaces supérieures ultra-transparentes, idéales pour les applications de PCR en temps réel et luminescentes fluorescentes. Ils offrent une transmission de lumière supérieure de 75 % à celle des bouchons à bandelettes standard. Conçus pour sceller les bandelettes de tubes et les microplaques à 96 puits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Sans RNAse ni DNAse, apyrogène
0,2 ml
Blocs standard 96 puits pour instruments de PCR en temps réel et applications à base de transfert thermique
Non stérile
Non inclus
Tube PCR à paroi mince
Transparent
1000/Bte
Conique
Polypropylène
Tube