Learn More
Axygen™ Bouchons pour tubes PCR
Barrette de 8 bouchons plats ou bombés pour tubes PCR Axygen
Marque: Axygen™ PCR-02CP-O
Description
Les tubes PCR à paroi fine en PP Axygen avec et sans bouchons sont conçus pour s’adapter aux blocs à 96 puits standard et sont disponibles dans un assortiment de couleurs. La paroi homogène et ultra-fine permet un transfert thermique précis. Un bouchon d’insertion plat garantit un parfait ajustement pour empêcher toute évaporation.
Spécification
Sans RNAse ni DNAse, apyrogène | |
Orange | |
125/Pk. | |
Tubes PCR à 8 barrettes et microplaques PCR à 96 puits | |
Polypropylène | |
Bande |
Orange | |
0.2 mL | |
Polypropylène | |
Non stérile | |
Bombé | |
8-Strip Domed PCR Tube Cap |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.