Learn More
Axygen™ Bouchons pour tubes PCR
Barrette de 8 bouchons plats ou bombés pour tubes PCR Axygen
Marque:  Axygen™ PCR-02CP-G
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 12557987
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Les tubes PCR à paroi fine en PP Axygen avec et sans bouchons sont conçus pour s’adapter aux blocs à 96 puits standard et sont disponibles dans un assortiment de couleurs. La paroi homogène et ultra-fine permet un transfert thermique précis. Un bouchon d’insertion plat garantit un parfait ajustement pour empêcher toute évaporation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Sans RNAse ni DNAse, apyrogène
Vert
125/Pk.
Tubes PCR à 8 barrettes et microplaques PCR à 96 puits
Polypropylène
Bande
Green
0.2 mL
Polypropylène
Non stérile
Bombé
8-Strip Domed PCR Tube Cap